Learn More
N,N-dimetil-d6-formamida, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 185990-36-7 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Formamide, N,N-di(methyl-d3)- (9 CI), DMF-d6, N,N-Di(methyl-d3)formamide, N,N-Dimethyl-d6-formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(trideuteriometil)formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 79.1308 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.0904 g/mol |
| Show More |