Learn More
N,N-dimetil-d6-anilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylaniline-d6 |
| CAS | 4019-61-8 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H5 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzenamine, N,N-di(methyl-d3)- (9 CI, ACI), Aniline, N,N-di(methyl-d3)- (7 CI, 8 CI), N,N-Di(methyl-d3)benzenamine (ACI), N,N-Bis(trideuteriomethyl)aniline, N,N-Dimethyl-d6-aniline, N,N-Dimethylaniline-d6, N,N-Dimethylaniline-d6, N,N-Dimethylaniline-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Di(methyl-d3)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(c1ccccc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 127.217 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.127 g/mol |
| Mostrar más |