Learn More
N,N-dimetil-d6-4-nitrosoanilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 1398065-85-4 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H4 N2 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Di(methyl-d3)-4-nitrosobenzenamine, 1-[Di(methyl-d3)amino]-4-nitrosobenzene, 4-(Dimethylamino-d6)nitrosobenzene, 4-Nitroso-N,N-di(methyl-d3)aminobenzene, 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline-d6, N,N-Dimethyl-p-nitrosoaniline-d6, NDMA, p-(Dimethylamino)nitrosobenzene-d6, p-[N,N-Bis(trideuteriomethyl)amino]nitrosobenzene, p-NDMA-d6, p-Nitroso-N,N-dimethylaniline-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(c1ccc(cc1)N=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4-nitroso-N,N-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 156.215 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.117 g/mol |
| Mostrar más |