Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetil-d3-glicina (N-metil-d3), CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylglycine-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride |
| CAS | 1219795-14-8 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H6 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | (Dimethylamino)acetic acid-d3 hydrochloride, 2-[N-Methyl-N-(methyl-d3)amino]acetic acid hydrochloride, Dimethylglycine-d3 hydrochloride, N-Methyl-N-(methyl-d3)aminoacetic acid hydrochloric acid, N,N-Dimethylglycine-d3 hydrochloride, N,N-Dimethylglycine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[metil(trideuteriometil)amino]acético;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 142.599 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.059 g/mol |
| Show More |