Learn More
N,N-Dimetil-D-glucamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30384733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384733 1 g
30384149 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4734881G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186541-49-1
Fórmula molecular C8H19NO5 . HCl
Peso molecular (g/mol) 245.7
Sinónimo 1-Deoxy-1-(dimethylamino)-D-glucitol Hydrochloride, N,N-Dimethylglucamine Hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-D-glucamine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19NO5.ClH/c1-9(2)3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10;/h5-8,10-14H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6+,7+,8+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.103
Porcentaje de pureza >95%