Learn More
Éster de ácido N,N-dimetilcarbámico C,C'-[5-(2-bromoacetil)-1,3-fenileno], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-carbamic Acid C,C'-[5-(2-Bromoacetyl)-1,3-phenylene] Ester |
| CAS | 81732-49-2 |
| Fórmula molecular | C14H17BrN2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-carbamic Acid 5-(Bromoacetyl)-1,3-phenylene Ester, 5-(2-Bromoacetyl)-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17BrN2O5/c1-16(2)13(19)21-10-5-9(12(18)8-15)6-11(7-10)22-14(20)17(3)4/h5-7H,8H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(N(C)C)OC1=CC(C(CBr)=O)=CC(OC(N(C)C)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-(2-bromoacetil)-1,3-fenileno bis(dimetilcarbamato) |
| Peso molecular (g/mol) | 373.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.03 |