Learn More
N,N-Dimetil-5-(fenilmetoxi)-1H-indol-3-etan-Alfa,Alfa,Beta,Beta-d4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-amine |
| CAS | 688301-42-0 |
| Fórmula molecular | C19H18D4N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Uracil Lyxonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O/c1-21(2)11-10-16-13-20-19-9-8-17(12-18(16)19)22-14-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12-13,20H,10-11,14H2,1-2H3/i10D2,11D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N(C)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-N,N-dimetil-2-(5-fenilmetoxi-1H-indol-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 298.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1983 |