Learn More
N,N-Dimetil-4-vinililina, TRC
Código de producto. 30384312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384312 50 mg
30374684 100 mg
30387719 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46487350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-80-7
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.22
Nombre IUPAC 4-etil-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)c1ccc(C=C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-4-vinylaniline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h4-8H,1H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1048