Learn More
N,N-dimetil-4-fenil-d5-azoanilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Phenylazo)-N,N-dimethylaniline-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 1398109-08-4 |
| Fórmula molecular | C14 D5 H10 N3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Sudan Yellow-d5, N,N-Dimethyl-4-phenyl-d5-azoaniline, N,N-Dimethyl-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)diazenylaniline, 4-(Phenyl-d5-azo)-N,N-dimethylaniline, 4-(Phenylazo)-N,N-dimethylaniline-D5 (phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N=Nc2ccc(cc2)N(C)C)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-4-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)diazenil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 230.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.158 g/mol |
| Mostrar más |