Learn More
N,N-dimetil-4-nitrobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide |
| CAS | 7291-01-2 |
| Fórmula molecular | C9H10N2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O3/c1-10(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)11(13)14/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 194.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0691 |