Learn More
N,N-Dimetil-4-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30386628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30386628 10 g
1 options
Código de producto. 30386628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47480010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
CAS 100-23-2
Fórmula molecular C8 H10 N2 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzenamine, N,N-dimethyl-4-nitro-, Aniline, N,N-dimethyl-p-nitro- (8CI), N,N-Dimethyl-4-nitrobenzenamine, 1-(Dimethylamino)-4-nitrobenzene, 4-(Dimethylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N,N-dimethylaniline, 4-Nitrodimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-nitroaniline, N,N-Dimethyl-p-nitroaniline, NSC 9815, p-(Dimethylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N,N-dimethylaniline, p-Nitrodimethylaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c1-9(2)7-3-5-8(6-4-7)10(11)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N,N-dimetil-4-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 166.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0742