Learn More
N,N-Dimetil-4-hidroximetxi Clomifeno (~90%, contiene ~10% de isómero Z), TRC
Código de producto. 30006956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006956 5 mg 5 miligramos
30006097 10 mg 10 miligramos
30005378 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9729385MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204123-74-0
Fórmula molecular C25H26ClNO3
Peso molecular (g/mol) 423.93
Sinónimo (E)-4-[2-Chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]phenol
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-cloro-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-(4-metoxifenil)vinilofenol
SMILES COc1ccc(cc1)\C(=C(\c2ccc(O)cc2)/c3ccc(OCCN(C)C)cc3)\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxymethoxy Clomiphene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H26ClNO3/c1-27(2)16-17-30-23-14-6-19(7-15-23)24(18-4-10-21(28)11-5-18)25(26)20-8-12-22(29-3)13-9-20/h4-15,28H,16-17H2,1-3H3/b25-24+
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1601