Learn More
N,N-Dimetil-3-(p-trifluorometilfenoxi)-3-fenilpropilamina, TRC
Código de producto. 30008311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008311 1 g 1 g
30009042 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1784801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56225-81-1
Fórmula molecular C18H20F3NO
Peso molecular (g/mol) 323.35
Sinónimo N,N-Dimethyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, N,N-Dimethyl-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amine;N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propano-1-amina
SMILES CN(C)CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20F3NO/c1-22(2)13-12-17(14-6-4-3-5-7-14)23-16-10-8-15(9-11-16)18(19,20)21/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3