Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetil-3-cloropropilamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N,N-dimetil-3-cloropropilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| CAS | 4-5-5407 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H12 Cl N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride, 1-Chloropropyl(dimethyl)amine Hydrochloride, Benzydamine Hydrochloride Impurity G, Benzydamine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N,N-dimetilpropano-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |