Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetil-3-cloropropilamina, Mikromol™
Código de producto. 17973146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973146 25 mg 25 miligramos
17993596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0290.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N,N-dimetil-3-cloropropilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride
CAS 4-5-5407
Nombres de analitos o componentes N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H12 Cl N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride, 1-Chloropropyl(dimethyl)amine Hydrochloride, Benzydamine Hydrochloride Impurity G, Benzydamine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCCl
Nombre IUPAC 3-cloro-N,N-dimetilpropano-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 158.07
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0425 g/mol