Learn More
N,N'-Dimetil-3,3'-ditiopropionamida, TRC
Código de producto. 30383879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383879 50 g
30380059 100 g
30380454 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47270550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 999-72-4
Fórmula molecular C8 H16 N2 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 236.35
Sinónimo 3,3'-Dithiobis[N-methyl-propanamide, 3,3'-Dithiobis[N-methyl-propionamide, N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide
Nombre IUPAC N-metil-3-[[3-(metilamino)-3-oxopropil]disulfanil]propanamida
SMILES CNC(=O)CCSSCCC(=O)NC
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiopropionamide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O2S2/c1-9-7(11)3-5-13-14-6-4-8(12)10-2/h3-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0653