Learn More
N,N'-dimetil-3,3'-ditiodipropionamida-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide-d6 |
| CAS | 2374866-79-0 |
| Fórmula molecular | C8H10D6N2O2S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,3'-Dithiobis[N-(methyl-d3)propanamide] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O2S2/c1-9-7(11)3-5-13-14-6-4-8(12)10-2/h3-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,10,12)/i1D3,2D3 |
| SMILES | O=C(CCSSCCC(NC([2H])([2H])[2H])=O)NC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,3'-disulfanodiilbis(N-(metil-d3)propanamida) |
| Peso molecular (g/mol) | 242.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1 |