Learn More
N,N-Dimetil-2-fenoxietanolamina, TRC
Código de producto. 30136826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136826 500 mg 500 miligramos
30132902 100 mg 100 miligramos
30012731 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB412853500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13468-02-5
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.24
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-fenoxietanola
SMILES CN(C)CCOc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11(2)8-9-12-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154
Porcentaje de pureza >95%