Learn More
N,N-Dimetil-2-metileno-beta-alanina, TRC
Código de producto. 30375530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375530 100 mg
30372778 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD474765100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5415-98-5
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo 2-[(Dimethylamino)methyl]-2-propenoic Acid, 2-[(Dimethylamino)methyl]acrylic Acid, NSC 11325
SMILES CN(C)CC(=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-2-methylene-beta-alanine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079