Learn More
N,N-dimetil-2-aminosulfonil-4-formamidobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Aminosulfonyl)-4-(formylamino)-N,N-dimethylbenzamide |
| CAS | 173159-94-9 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 2-(aminosulfonyl)-4-(formylamino)-N,N-dimethyl-, 2-(Aminosulfonyl)-4-(formylamino)-N,N-dimethylbenzamide, 2-Dimethylaminocarbonyl-5-(formylamino)benzenesulfonamide, N,N-Dimethyl-2-aminosulfonyl-4-formamidobenzamide, AE F153745 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O4S/c1-13(2)10(15)8-4-3-7(12-6-14)5-9(8)18(11,16)17/h3-6H,1-2H3,(H,12,14)(H2,11,16,17) |
| SMILES | CN(C)C(=O)c1ccc(NC=O)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-formamido-N,N-dimetil-2-sulfamoilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 271.2929 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0627 |