Learn More
N,N-dimetil-2-[7-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetamida, Mikromol™
Descripción
N,N-dimetil-2-[7-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| CAS | 1346600-85-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C19 H21 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Zolpidem Tartrate Imp. A (EP), 5-Methyl Zolpidem |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Cc1c(nc2cc(C)ccn12)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-[7-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetamida |
| Mostrar más |