Learn More
N,N-Dimetil-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1H-indol-3-il]etanamina N-Óxido (Rizatriptán N-Óxido), Mikromol™
Descripción
N,N-Dimetil-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1H-indol-3-il]etanamina N-Óxido (Rizatriptán N-Óxido)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rizatriptan N10-Oxide |
| CAS | 260435-42-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Rizatriptan N10-Oxide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C15 H19 N5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Rizatriptan Benzoate Imp. H (EP), 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, N-oxide, N,N-Dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine N-oxide, Rizatriptan N-Oxide, Rizatriptan Benzoate Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N5O/c1-20(2,21)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-19-11-16-10-18-19/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1H-indol-3-il]etanamina |
| Mostrar más |