Learn More
N,N-dimetil-2,4-dinitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-dimethyl-2,4-dinitroaniline |
| CAS | 1670-17-3 |
| Fórmula molecular | C8H9N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c1-9(2)7-4-3-6(10(12)13)5-8(7)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2,4-dinitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 211.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0593 |