Learn More
N,N-dimetil-2,4-dinitro-1-naftalenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-2,4-dinitro-1-naphthalenamine |
| CAS | 39139-79-2 |
| Fórmula molecular | C12H11N3O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(Dimethylamino)-2,4-dinitronaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N3O4/c1-13(2)12-9-6-4-3-5-8(9)10(14(16)17)7-11(12)15(18)19/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1c(cc(c2ccccc12)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2,4-dinitronaftaleno-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 261.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.075 |