Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetil-2-(3-fenil-1H-inden-2-il)etanamina, Mikromol
Código de producto. 30459922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30459922 50 mg
1 options
Código de producto. 30459922 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0595.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N,N-dimetil-2-(3-fenil-1H-inden-2-il)etanamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
CAS 2514958-43-9
Nombres de analitos o componentes N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H21 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dimetindene Maleate Imp. G (EP), Dimetindene Imp. G (EP), N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity G as Hydrochloride, Dimetindene Impurity G as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CN(C)CCC1=C(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-(3-fenil-1H-inden-2-il)etanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 299.84
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,1441 g/mol