Learn More
Succinato de hidrógeno de N,N-dimetil-2-[1(RS)-1-fenil-1-(piridin-4-il)etoxi]etanamina, Mikromol™
Descripción
Succinato de hidrógeno de N,N-dimetil-2-[1(RS)-1-fenil-1-(piridin-4-il)etoxi]etanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-2-[1(RS)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethanamine Hydrogen Succinate |
| CAS | 2731671-64-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N-Dimethyl-2-[1(RS)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethanamine Hydrogen Succinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H22 N2 O . C4 H6 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Doxylamine Imp. A (EP), N,N-Dimethyl-2-[1(RS)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethanamine Hydrogen Succinate, 4-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]-pyridine Hydrogen Succinate, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity A as Hydrogen Succinate, Doxylamine Impurity A as Hydrogen Succinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccncc2.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido butanodioico; N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-4-iletoxi)etanamina |
| Mostrar más |