Learn More
Monoclorhidrato de N,N-dimetil-1H-benzotriazol-1-carboximidamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-1H-benzotriazole-1-carboximidamide monohydrochloride |
| CAS | 827042-23-9 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N5 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N5.ClH/c1-13(2)9(10)14-8-6-4-3-5-7(8)11-12-14;/h3-6,10H,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)C(=N)n1nnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilbenzotriazol-1-carboximidamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 225.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0781 |