Learn More
N-óxido de N,N-dimetil-1-dodecilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332009 25 g 25 g
11322009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26065.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1643-20-5 | C14H31NO | 229.408 g/mol
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide is used as a foam builder and stabilizer. It is also used in cosmetics, emollients, conditioners, emulsifiers, dishwasher detergents, shampoos, antistatic, wetting, antibacterial and antifungal agents. Further, it is used to solubilize proteins and to study the conformation and molecular interactions of macromolecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-óxido de N,N-dimetil-1-dodecilamina se utiliza como estabilizador y generador de espuma. También se usa en cosméticos, emolientes, acondicionadores, emulsionantes, detergentes para lavavajillas, champús, antiestáticos, humectantes, antibacterianos y antifúngicos. Además, se utiliza para solubilizar proteínas y para estudiar la conformación y las interacciones moleculares de macromoléculas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1643-20-5
Fórmula molecular C14H31NO
Peso molecular (g/mol) 229.408
Número MDL MFCD00002049
Clave InChI SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauramine oxide, lauryldimethylamine oxide, dodecyldimethylamine oxide, lauryldimethylamine n-oxide, ldao, ammonyx ao, ammonyx lo, empigen ob, aromox dmcd, conco xal
PubChem CID 15433
Nombre IUPAC óxido de N,N-dimetildodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Punto de fusión 120°C to 123°C
Densidad 0.996
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 1769927
Sensibilidad Very Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.4
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide