Learn More
Dímero de zolmitriptán (N,N-dimetil-1-butanamina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S,4'S-4,4'-[[4-(Dimethylamino)butane-1,1-diyl]bis[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-2,5-diyl]methanediyl]]bis(1,3-oxazolidin-2-one) |
| CAS | 1350928-05-0 |
| Fórmula molecular | C38H53N7O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Oxazolidinone, 4,4'-[[4-(dimethylamino)butylidene]bis[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-2,5-diyl]methylene]]bis-, (4S,4'S)-, (4S,4'S)-4,4'-[[4-(Dimethylamino)butylidene]bis[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-2,5-diyl]methylene]]bis[2-oxazolidinone], (4S,4'S-4,4'-[[4-(Dimethylamino)butane-1,1-diyl]bis[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-2,5-diyl]methanediyl]]bis(1,3-oxazolidin-2-one) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H53N7O4/c1-43(2)15-7-8-30(35-28(13-16-44(3)4)31-20-24(9-11-33(31)41-35)18-26-22-48-37(46)39-26)36-29(14-17-45(5)6)32-21-25(10-12-34(32)42-36)19-27-23-49-38(47)40-27/h9-12,20-21,26-27,30,41-42H,7-8,13-19,22-23H2,1-6H3,(H,39,46)(H,40,47)/t26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)CCCC(c1[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc2c1CCN(C)C)c4[nH]c5ccc(C[C@H]6COC(=O)N6)cc5c4CCN(C)C |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-[[2-[4-(dimetilamino)-1-[3-[2-(dimetilamino)etil]-5-[[(4S)-2-oxooxazolidin-4-il]metil]-1H-indol-2-il]butil]-3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-5-il]metil]oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 671.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 671.416 |