Learn More
N,N-dimetil-1,3-propilendiamina, TRC
Código de producto. 30373277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30373277 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30373277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47769050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine
CAS 109-55-7
Fórmula molecular C5H14N2
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl- (6CI,8CI,9CI), N1,N1-Dimethyl-1,3-propanediamine, (3-Aminopropyl)dimethylamine, (3-Dimethylaminopropan-1-yl)amine, 1-(Dimethylamino)-3-aminopropane, 1-Amino-3-(dimethylamino)propane, 3-(Dimethylamino)-1-aminopropane, 3-(Dimethylamino)-1-propanamine, 3-(Dimethylamino)-1-propylamine, 3-(Dimethylamino)propanamine, 3-(Dimethylamino)propylamine, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-propylamine, 3-Amino-1-(dimethylamino)propane, 3-N,N-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine, N,N-Dimethyl-3-aminopropylamine, N,N-Dimethyl-N-(3-aminopropyl)amine, N,N-Dimethylpropylenediamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)amine, N-Aminopropyl-N,N-dimethylamine, N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine, NSC 1067, N',N'-Dimethylpropane-1,3-diamine, U-CAT 2000, γ-Dimethylaminopropylamine, 1,1-Dimethyl-1,3-propylenediamine, N,N-Dimethyl-3-aminopropylamine, N,N-Dimethyl-N-(3-aminopropyl)amine, N,N-Dimethylpropylenediamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)amine, N-Aminopropyl-N,N-dimethylamine, NSC 1067, N',N'-Dimethylpropane-1,3-diamine, U-CAT 2000, gamma-Dimethylaminopropylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN
Nombre IUPAC N',N'-dimetilpropano-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 102.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1157