Learn More
N,N-dimetil-1,3-propilendiamina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine-d6 |
| CAS | 1219802-71-7 |
| Fórmula molecular | C5 2H6 H8 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3-Propanediamine, N1,N1-di(methyl-d3)- (ACI), N1,N1-Di(methyl-d3)-1,3-propanediamine (ACI), 3-[Di(methyl-d3)amino]-1-propylamine, 3-(Dimethylamino)-1-propylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Di(methyl-d3)-1,3-diaminopropane, N,N-Di(methyl-d3)propylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N',N'-bis(trideuteriometil)propano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.1534 |