Learn More
N,N'-Dimetil-1,3-propanediamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751921 5 g Frasco de vidrio 5 g
10454215 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314830050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-33-1
Fórmula molecular C5H16N2
Peso molecular (g/mol) 104.20
Número MDL MFCD00008292
Clave InChI UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
PubChem CID 66978
Nombre IUPAC N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina
SMILES C[NH2+]CCC[NH2+]C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NH(CH2)3NHCH3
Índice de refracción 1.4375 to 1.4395
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido