Learn More
N,N'-Dimetil-1,3-propanediamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438726 100 g 100 g
11418726 5 g 5 g
11428726 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16901.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104.20 g/mol
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material used in organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se emplea como intermedio farmacéutico. Es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
completamente miscible en agua, 1e+006 mg/l @ 25 °C (est).
Notas
sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes, el dióxido de carbono y el aire. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-33-1
Fórmula molecular C5H16N2
Peso molecular (g/mol) 104.20
Número MDL MFCD00008292
Clave InChI UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
PubChem CID 66978
Nombre IUPAC N,N'-dimetilpropano-1,3-diamina
SMILES C[NH2+]CCC[NH2+]C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Punto de ebullición 143°C to 146°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Olor Amine-like
Cantidad 100 g
Número UN UN2733
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 97%