Learn More
N,N'-diisopropiltiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diisopropylthiourea |
| CAS | 2986-17-6 |
| Fórmula molecular | C7H16N2S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N,N'-Bis(1-methylethyl)thiourea, 1,3-Diisopropyl-2-thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, Diisopropylthiourea, N,N'-Diisopropylthiourea, NSC 8694 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10) |
| SMILES | CC(C)NC(=S)NC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,3-di(propan-2-il)tiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 160.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1034 |