Learn More
N,N-diisopropilformamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diisopropylformamide |
| CAS | 2700-30-3 |
| Fórmula molecular | C7H15NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Formyldiisopropylamine, NSC 404524, N,N-Bis(1-methylethyl)formamide, Diisopropylformamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N(C=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-di(propan-2-il)formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1154 |