Learn More
N,N-Diisopropilformamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362756 25 g 25 g
11352756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08857.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2700-30-3 | C7H15NO | 129.203 g/mol
It is employed as a intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2700-30-3
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.203
Número MDL MFCD00008867
Clave InChI UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diisopropylformamide, formamide, n,n-bis 1-methylethyl, n-formyldiisopropylamine, diisopropylformamide, n,n-bis 1-methylethyl formamide, nn-di-iso-propylformamide, formamide, n,n-diisopropyl, formamide, bis 1-methylethyl, n,n-bis methylethyl carboxamide, 1y1&nvhy1&1
PubChem CID 75912
Nombre IUPAC N,N-di(propan-2-il)formamida
SMILES CC(C)N(C=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diisopropylformamide
Punto de fusión 10°C to 11°C
Densidad 0.889
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.437
Cantidad 25 g
Beilstein 1745406
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 98%