Learn More
N,N'-Diisopropiletilenidiamina, TRC
Código de producto. 30180263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180263 25 g 25 g
30179850 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45528525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4013-94-9
Fórmula molecular C8 H20 N2
Peso molecular (g/mol) 144.26
Sinónimo N1,N2-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethanediamine, N,N’-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethanediamine, N,N'-Diisopropylethylenediamine, 1,2-Bis(isopropylamino)ethane, N,N’-Diisopropyl-1,2-diaminoethane, N,N’-Diisopropyl-1,2-ethanediamine, Potassium Clavulanate EP Impurity L;
Nombre IUPAC N,N'-di(propan-2-il)etano-1,2-diamina
SMILES CC(C)NCCNC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diisopropylethylenediamine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1626