Learn More
Trihidrofluoruro de N,N-Diisopropiletilamina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656314 5 g Frasco de plástico 5 GR
10561144 1 g Frasco de plástico 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656314 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390710050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    126.65€ / 5 g
    Ahorro 14.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131600-43-6 | C8H22F3N | 189.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131600-43-6
Fórmula molecular C8H22F3N
Peso molecular (g/mol) 189.27
Número MDL MFCD00144880
Clave InChI AJRRXKJZYYBJPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride, n,n-diisopropylethylamine trihydrofluoride, acmc-1bx1e, ksc490i4d, n,n,-diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-aminetrihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropyl-propan-2-amine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-2-propanamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-propan-2-amine trihydrofluoride
PubChem CID 45108321
Nombre IUPAC N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amina;trihidrofluoruro
SMILES F.F.F.CCN(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9650g/mL
Punto de ebullición 93°C to 95°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 40.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.965
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.