Learn More
Trihidrofluoruro de N,N-Diisopropiletilamina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10561144 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10561144 1 g Frasco de plástico 1 GR
10656314 5 g Frasco de plástico 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10561144 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 390710010
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 131600-43-6 | C8H22F3N | 189.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131600-43-6
Fórmula molecular C8H22F3N
Peso molecular (g/mol) 189.27
Número MDL MFCD00144880
Clave InChI AJRRXKJZYYBJPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride, n,n-diisopropylethylamine trihydrofluoride, acmc-1bx1e, ksc490i4d, n,n,-diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-aminetrihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropyl-propan-2-amine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-2-propanamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-propan-2-amine trihydrofluoride
PubChem CID 45108321
Nombre IUPAC N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amina;trihidrofluoruro
SMILES F.F.F.CCN(C(C)C)C(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material N, N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9650g/mL
Punto de ebullición 93°C to 95°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 40.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.965
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.