Learn More
N,N'-diisopropilcarbodiimida, TRC
Código de producto. 30385498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385498 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4554951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diisopropylcarbodiimide
CAS 693-13-0
Fórmula molecular C7H14N2
Cantidad 1 g
Sinónimo N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
SMILES c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5
Nombre IUPAC N,N'-di(propan-2-il)metanediimina
Peso molecular (g/mol) 126.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1157