Learn More
N,N'-diisopropilcarbodiimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diisopropylcarbodiimide |
| CAS | 693-13-0 |
| Fórmula molecular | C7H14N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3 |
| SMILES | c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5 |
| Nombre IUPAC | N,N'-di(propan-2-il)metanediimina |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1157 |