Learn More
Cloruro N,N-diisopropilcarbamoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985471 5 g Frasco de vidrio 5 g
11975471 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19009-39-3 | C7H14ClNO | 163.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19009-39-3
Fórmula molecular C7H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 163.65
Clave InChI RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropylcarbamoyl chloride, n,n-diisopropylcarbamoyl chloride, diisopropylcarbamic chloride, diisopropylcarbamyl chloride, n,n-di propan-2-yl carbamoyl chloride, acmc-20ak8x, diisopropyl carbamyl chloride, di-i-propylcarbamoyl chloride, n,n-diisopropylchloroformamide, n,n-diisopropylcarbamoylchloride
PubChem CID 87890
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-di(propan-2-il)carbamoil
SMILES CC(C)N(C(C)C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Punto de fusión 58.1°C to 59.1°C
Punto de ebullición 90.0°C to 93.0°C (15.0mmHg)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NCOCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.65
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino a sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.