Learn More
N,N-diisopropilamina-d14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diisopropylamine-d14 |
| CAS | 70237-41-1 |
| Fórmula molecular | C6 D14 H N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, N-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (9CI), N-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, Di-iso-propyl-d14-amine, Diisopropylamine-d14, Diisopropylamine-D14, N,N-Diisopropylamine-d14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 115.2763 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.2083 |