Learn More
Clorhidrato de N,N-diisopropilamina-d14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diisopropylamine-d14, Hydrochloride |
| CAS | 1219803-88-9 |
| Fórmula molecular | C6 2H14 H N . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine hydrochloride, Di-iso-propyl-d14-amine hydrochloride, Diisopropylamine-d14 hydrochloride, Diisopropylamine-D14 hydrochloride, N,N-Diisopropylamine-d14 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-7H,1-4H3;1H/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)propan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.185 |