Learn More
N,N-diisopropil-3-pentilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diisopropyl-3-pentylamine |
| CAS | 68714-10-3 |
| Fórmula molecular | C11H25N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis(1-methylethyl)-3-pentanamine, 1-Ethyl-N,N-diisopropylpropylamine, N,N-Diisopropylpentan-3-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H25N/c1-7-11(8-2)12(9(3)4)10(5)6/h9-11H,7-8H2,1-6H3 |
| SMILES | CCC(CC)N(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-di(propan-2-il)pentan-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 171.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.1987 |