Learn More
N,N-diisopropil 2-bromobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diisopropyl 2-Bromobenzamide |
| CAS | 6641-72-1 |
| Fórmula molecular | C13H18BrNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO/c1-10(2)15(11(3)4)14(16)13-9-7-6-8-12(13)5/h6-11H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)N(C(C)C)C(=O)c1ccccc1Br |
| Peso molecular (g/mol) | 284.19 |