Learn More
N,N-Diisobutil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467478 250 mg 250 miligramos
15457478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60984.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139680-47-0
Fórmula molecular C15H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 278.352
Número MDL MFCD01010614
Clave InChI IFYJJQOERYQZBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-bis 2-methylpropyl-4-nitrobenzamide, n,n-diisobutyl-4-nitrobenzamide, benzamide, n,n-bis 2-methylpropyl-4-nitro, n,n-bis 2-methylpropyl 4-nitrophenyl carboxamide
PubChem CID 347941
Nombre IUPAC N,N-bis(2-metilpropil)-4-nitrobenzamida
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diisobutyl-4-nitrobenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.35
Porcentaje de pureza 97%