Learn More
N,N'-Dietilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361507 25 g 25 g
11351507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02079.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 623-76-7 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
N,N'-Diethylurea is used for synthesis of caffeine, theophylline, pharma chemicals, textile aids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N,N′-dietilurea se utiliza para la síntesis de cafeína, teofilina, productos químicos farmacéuticos y textiles
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-76-7
Fórmula molecular C5H12N2O
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009028
Clave InChI ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diethylurea, sym-diethylurea, urea, n,n'-diethyl, urea, 1,3-diethyl, urea, n,n'-diethyl 9ci, sym-n,n'-diethylurea, n-ethyl ethylamino carboxamide, urea,3-diethyl, urea,n'-diethyl, 1,3-diethyl-urea
PubChem CID 12194
Nombre IUPAC 1,3-dietilurea
SMILES CCNC(=O)NCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diethylurea
Punto de fusión 109°C to 113°C
Fórmula lineal CH3CH2NHCONHCH2CH3
Cantidad 25 g
Beilstein 1744741
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%