Learn More
N,N'-Dietiltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413367 250 g 250 g
11403367 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17143.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-55-5 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-55-5
Fórmula molecular C5H12N2S
Peso molecular (g/mol) 132.23
Número MDL MFCD00004925
Clave InChI FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diethyl-2-thiourea, n,n'-diethylthiourea, pennzone e, thiourea, n,n'-diethyl, thiate h, n,n'-diethylthiocarbamide, urea, 1,3-diethyl-2-thio, usaf ek-1803, n,n-diethyl-2-thiourea, diethylthiourea
PubChem CID 2735009
ChEBI CHEBI:82448
Nombre IUPAC 1,3-dietiltiourea
SMILES CCNC(=S)NCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diethylthiourea
Punto de fusión 75°C to 79°C
Densidad 1.12
Temperatura de inflamación 186°C (367°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 773905
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.23
Porcentaje de pureza 98%