Learn More
N,N-Dietilsalicilamida, Mikromol™
Código de producto. 30051504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051504 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051504 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0045.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N-dietilsalicilamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylsalicylamide
CAS 19311-91-2
Nombres de analitos o componentes N,N-Diethylsalicylamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N,N-Diethylsalicylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-hidroxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 193.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103 g/mol